Tisk…
Deuteriumoxid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Water-D2, Heavy water
M-Clarity™ quality level = MQ100
450510-100ML 450510-25ML 450510-10X0.75
SIAL450510-100MLEA 7910 CZK
SIAL450510-100ML SIAL450510-25ML SIAL450510-10X0.75
Deuteriumoxid, Sigma-Aldrich®
Deuteriumoxid
Vzorec: D₂O
MW: 20
Bod varu: 101.3
Bod tání: 3.8
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044636
CAS číslo: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984