Deuteriumoxid 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Water-D2, Heavy water
166310100
166310500
166311000
ACRO166310100EA
2560
CZK
ACRO166310100
ACRO166310500
ACRO166311000
Deuteriumoxid 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Deuteriumoxid
Vzorec:
D₂O Bod varu: 101,3 °C (1013 hPa) Hustota: 1,105 g/cm³ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00044636 CAS číslo: 7789-20-0 EINECS: 232-148-9 Merck Index: 12,02984 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
D-Enrichment | ≥99.95 % |
Melting point | 150 to 156 °C |
HPLC | ≥96.0 % |