Aniline-[D₇], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Phenylamine-D7, Aniline-[²H₇], Aminobenzene-D7
M-Clarity™ quality level = MQ200
175706-1G
175706-5G
SIAL175706-1GEA
4230
CZK
SIAL175706-1G
SIAL175706-5G
Aniline-[D₇], Sigma-Aldrich®
Aniline-[D₇]
Vzorec:
C₆D₅ND₂ |
CAS číslo:
14545-23-4 EINECS: 238-580-4 UN: 1547 ADR: 6.1,II |