Chlorobenzene-[D₅], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Chlorobenzene-[²H₅], Phenylchloride-D5
M-Clarity™ quality level = MQ200
176605-1G
176605-5G
SIAL176605-1GEA
3490
CZK
SIAL176605-1G
SIAL176605-5G
Chlorobenzene-[D₅], Sigma-Aldrich®
Chlorobenzene-[D₅]
Vzorec:
C₆D₅Cl Bod varu: 130 °C (1013 hPa) Bod tání: –46 °C Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000531 CAS číslo: 3114-55-4 EINECS: 221-482-0 UN: 1134 ADR: 3,III |