1,4-Dichlorobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,4-Dichlorobenzene-[²H₄]
M-Clarity™ quality level = MQ200
329339-1G
329339-5G
SIAL329339-1GEA
4210
CZK
SIAL329339-1G
SIAL329339-5G
1,4-Dichlorobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorobenzene-[D₄]
Vzorec:
C₆D₄Cl₂ MW: 150,97 g/mol |
CAS číslo:
3855-82-1 |