Tisk…

1,2-Dichlorobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

331511-10G 331511-1G 331511-5G
SIAL331511-10GEA 19350 CZK
SIAL331511-10G SIAL331511-1G SIAL331511-5G
1,2-Dichlorobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorobenzene-[D₄]
Vzorec: C₆D₄Cl₂
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037106
CAS číslo: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN: 1591
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR