Tisk…
n-Decane-[D₂₂], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
452416-1G 452416-5G
SIAL452416-1GEA 8650 CZK
SIAL452416-1G SIAL452416-5G
n-Decane-[D₂₂], Sigma-Aldrich®
n-Decane-[D₂₂]
Vzorec: D₃C(CD₂)₈CD₃
CAS číslo: 16416-29-8
UN: 2247
ADR: 3,III