Tisk…
n-Octane-[D₁₈], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
151971-1G 151971-5G
SIAL151971-1GEA 6240 CZK
SIAL151971-1G SIAL151971-5G
n-Octane-[D₁₈], Sigma-Aldrich®
n-Octane-[D₁₈]
Vzorec: D₃C(CD₂)₆CD₃
Bod varu: 125…126 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037626
CAS číslo: 17252-77-6
EINECS: 241-285-3
UN: 1262
ADR: 3,II