Tisk…
2-Propanol-[D₈], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
175897-25G 175897-5G
SIAL175897-25GEA 20190 CZK
SIAL175897-25G SIAL175897-5G
2-Propanol-[D₈], Sigma-Aldrich®
2-Propanol-[D₈]
Vzorec: D₃CCD(OD)CD₃
Bod varu: 82 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044341
CAS číslo: 22739-76-0
EINECS: 245-189-2
UN: 1219
ADR: 3,II