Tisk…
Iodoethane[D5], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethyl iodide-D5
M-Clarity™ quality level = MQ200
324582-1G 324582-5G
SIAL324582-1GEA 3790 CZK
SIAL324582-1G SIAL324582-5G
Iodoethane[D5], Sigma-Aldrich®
Iodoethane[D5]
Vzorec: D₃CCD₂I
Bod varu: 69 °C (1013 hPa)
Bod tání: –108 °C
Hustota: 2,012 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 6485-58-1