Tisk…
Iodomethane[D₃] (99.5% D) stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl iodide-D3, Iodomethane-[²H₃]
Stabilization: Stabilised with copper
M-Clarity™ quality level = MQ100
176036-1G 176036-25G 176036-50G 176036-5G
SIAL176036-1GEA 1430 CZK
SIAL176036-1G SIAL176036-25G SIAL176036-50G SIAL176036-5G
Iodomethane[D₃] (99.5% D) stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Iodomethane[D₃]
Vzorec: D₃CI
MW: 144,92 g/mol
Bod varu: 42 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001074
CAS číslo: 865-50-9
EINECS: 212-744-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I