Tisk…
Trifluoroacetic acid-[D₁] (99% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trifluoroacetic [2H]acid, TFA-D, Trifluoroacetic acid-[²H₁]
166400050 166400100 166400250 166401000
ACRO166400050EA 1160 CZK
ACRO166400050 ACRO166400100 ACRO166400250 ACRO166401000
Trifluoroacetic acid-[D₁] (99% D) for NMR spectroscopy
Trifluoroacetic acid-[D₁]
Vzorec: F₃CCOOD
Bod varu: 75 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,5 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044563
CAS číslo: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %
GC ≥96.0 %