Tisk…
Aceton-D6, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Propanone-D6, DMK-D6, Hexadeuteroacetone, Dimethyl ketone-D6, Acetone-[²H₆], Acetone-d6
M-Clarity™ quality level = MQ100
444863-100ML 444863-25ML 444863-10X0.5M 444863-10X0.6M
SIAL444863-100MLEA 15060 CZK
SIAL444863-100ML SIAL444863-25ML SIAL444863-10X0.5M SIAL444863-10X0.6M
Aceton-D6, Sigma-Aldrich®
Aceton-D6
Vzorec: D₃CC(O)CD₃
MW: 64.03
Bod varu: 55.5
Bod tání: –95.4 °C
Hustota: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –19 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044635
CAS číslo: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II