Tisk…
Dichlormethan-D2, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
M-Clarity™ quality level = MQ200
177865-10G 177865-25G
SIAL177865-10GEA 9030 CZK
SIAL177865-10G SIAL177865-25G
Dichlormethan-D2, Sigma-Aldrich®
Dichlormethan-D2
Vzorec: CD₂Cl₂
Bod varu: 40 °C (1013 hPa)
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000882
CAS číslo: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III