Tisk…
2-Chloro-2-methylpropane-[D9], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
185949-1G 185949-5G
SIAL185949-1GEA 6960 CZK
SIAL185949-1G SIAL185949-5G
2-Chloro-2-methylpropane-[D9], Sigma-Aldrich®
2-Chloro-2-methylpropane-[D9]
Vzorec: D₃CCCl(CD₃)CD₃
CAS číslo: 918-20-7
EINECS: 213-041-6