Tisk…
Bromoform-[D₁], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
329320-10G 329320-25G
SIAL329320-10GEA 5920 CZK
SIAL329320-10G SIAL329320-25G
Bromoform-[D₁], Sigma-Aldrich®
Bromoform-[D₁]
Vzorec: Br₃CD
CAS číslo: 2909-52-6
EINECS: 220-823-0
UN: 2515
ADR: 6.1,III