Tisk…

Pyridine-[D₅], Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

532967-25G 532967-5G
SIAL532967-25GEA 14770 CZK
SIAL532967-25G SIAL532967-5G
Pyridine-[D₅], Sigma-Aldrich®
Pyridine-[D₅]
Vzorec: C₅D₅N
Bod varu: 114,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044639
CAS číslo: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR