Tisk…
Pyridine-[D₅] 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
351490050 351490100 351490250
ACRO351490050EA 4310 CZK
ACRO351490050 ACRO351490100 ACRO351490250
Pyridine-[D₅] 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Pyridine-[D₅]
Vzorec: C₅D₅N
Bod varu: 114,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044639
CAS číslo: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
TMS 0.03 %