Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D + 1% TMS NMR
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
181150100
181150250
181150500
ACRO181150100EA
2380
CZK
ACRO181150100
ACRO181150250
ACRO181150500
Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D + 1% TMS NMR
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec:
D₃CS(O)CD₃ MW: 84.09 Bod varu: 189 Bod tání: 20.2 Hustota: 1.19 g/cm³ Bod vzplanutí: 88 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS číslo: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |
HPLC | ≥96.0 % |