Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
351450100
351450250
351451000
ACRO351450100EA
2550
CZK
ACRO351450100
ACRO351450250
ACRO351451000
Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec:
D₃CS(O)CD₃ Bod varu: 190 °C (760 mmHg) Hustota: 1,19 g/cm³ Bod vzplanutí: 88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS číslo: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |
TMS | 0.02 to 0.04 % |