Tisk…
Toluen-D8, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
471399-5G 471399-25G
SIAL471399-5GEA 2760 CZK
SIAL471399-5G SIAL471399-25G
Toluen-D8, Sigma-Aldrich®
Toluen-D8
Vzorec: C₆D₅CD₃
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044638
CAS číslo: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II