Benzen-D6, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Benzene-[²H₆]
M-Clarity™ quality level = MQ200
364940-10G
364940-25G
364940-50G
SIAL364940-10GEA
2980
CZK
SIAL364940-10G
SIAL364940-25G
SIAL364940-50G
Benzen-D6, Sigma-Aldrich®
Benzen-D6
Vzorec:
C₆D₆ MW: 84.07 Bod varu: 79 Bod tání: 6.7 Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –11 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003010 CAS číslo: 1076-43-3 EINECS: 214-061-8 UN: 1114 ADR: 3 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...