Tisk…

Methanol-D4, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol

M-Clarity™ quality level = MQ200

343803-10G 343803-50G 343803-5G
SIAL343803-10GEA 6830 CZK
SIAL343803-10G SIAL343803-50G SIAL343803-5G
Methanol-D4, Sigma-Aldrich®
Methanol-D4
Vzorec: D₃COD
Bod varu: 65,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044637
CAS číslo: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR