Aceton-D6, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
454133-25G
454133-50G
SIAL454133-25GEA
7400
CZK
SIAL454133-25G
SIAL454133-50G
Aceton-D6, Sigma-Aldrich®
Acetone-[D6]
Vzorec:
D₃CC(O)CD₃ Bod varu: 55,5 °C (1013 hPa) Bod tání: –95,4 °C Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –19 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044635 CAS číslo: 666-52-4 EINECS: 211-563-9 UN: 1090 ADR: 3,II |