Aceton-D6 99.5 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
181160100
181160500
ACRO181160100EA
1970
CZK
ACRO181160100
ACRO181160500
Aceton-D6 99.5 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Acetone-[D6]
Vzorec:
D₃CC(O)CD₃ Bod varu: 55,5 °C (1013 hPa) Bod tání: –93 °C Hustota: 0,87 g/cm³ Bod vzplanutí: –20 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044635 CAS číslo: 666-52-4 EINECS: 211-563-9 UN: 1090 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.4 % |
HPLC | ≥97.5 % |