Tisk…
Aceton-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
351380100 351380500
ACRO351380100EA 1890 CZK
ACRO351380100 ACRO351380500
Aceton-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Vzorec: D₃CC(O)CD₃
Bod varu: 55,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –93 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044635
CAS číslo: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %