Tisk…
Acetonitril-D3 99 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyanomethane-D3, Acetonitrile-d3, Ethannitrile-D3, Trideuteroacetonitrile, Methyl-d3 cyanide, Methyl cyanide-D3, Acetonitrile-[²H₃]
214530100 214530250 214530500
ACRO214530100EA 2370 CZK
ACRO214530100 ACRO214530250 ACRO214530500
Acetonitril-D3 99 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Acetonitril-D3
Vzorec: D₃CCN
MW: 44,03 g/mol
Bod varu: 80,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001881
CAS číslo: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %