Tisk…

Chloroform-D1 NMR, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D

MQ200

151831-100G 151831-250G 151831-50G
SIAL151831-100GEA 2160 CZK
SIAL151831-100G SIAL151831-250G SIAL151831-50G
Chloroform-D1 NMR, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
MW: 120.37
Bod varu: 60.8
Bod tání: –64.1 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR