Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
166260250
166260500
166261000
166262500
ACRO166260250EA
1120
CZK
ACRO166260250
ACRO166260500
ACRO166261000
ACRO166262500
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec:
CDCl₃ Bod varu: 60,8 °C (1013 hPa) Bod tání: –64 °C Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS číslo: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.75 % |
TMS | 0.9 to 1.1 v/v% |