Tisk…
Chloroform-D1 NMR, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
MQ200
434876-100G 434876-150G 434876-500G
SIAL434876-100GEA 1720 CZK
SIAL434876-100G SIAL434876-150G SIAL434876-500G
Chloroform-D1 NMR, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
MW: 120.37
Bod varu: 60.8
Bod tání: –64.1 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III