Tisk…
Dichlormethan-D2, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
M-Clarity™ quality level = MQ100
296163-10G 296163-25G
SIAL296163-10GEA 6080 CZK
SIAL296163-10G SIAL296163-25G
Dichlormethan-D2, Sigma-Aldrich®
Dichlormethan-D2
Vzorec: CD₂Cl₂
Bod varu: 40 °C (1013 hPa)
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000882
CAS číslo: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III