Tisk…
Chloroform-D1 Stabilised NMR, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
MQ100
431915-10ML 431915-50ML
SIAL431915-10MLEA 2170 CZK
SIAL431915-10ML SIAL431915-50ML
Chloroform-D1 Stabilised NMR, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
MW: 120.37
Bod varu: 60.8
Bod tání: –64.1 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III