Tisk…
Chloroform-D1 Stabilised NMR, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
Stabilization: 0.5 %
MQ100
416754-100G 416754-250G
SIAL416754-100GEA 2800 CZK
SIAL416754-100G SIAL416754-250G
Chloroform-D1 Stabilised NMR, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
MW: 120.37
Bod varu: 60.8
Bod tání: –64.1 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III