Tisk…
Chloroform-D1 99.8 atom % D Stabilised NMR
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
351420250 351421000 351425000
ACRO351420250EA 1660 CZK
ACRO351420250 ACRO351421000 ACRO351425000
Chloroform-D1 99.8 atom % D Stabilised NMR
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
MW: 120.37
Bod varu: 60.8
Bod tání: –64 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %