Tisk…
Petrolether, 80…110 °C for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
278230025 278230010 278230100
ACRO278230025EA 2880 CZK
ACRO278230025 ACRO278230010 ACRO278230100
Petrolether, 80…110 °C for analysis
Ropný líh
Bod varu: 80…110 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,725 g/cm³
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
Boiling point 78 to 113°C
Density (15°C) 0.719 to 0.729 kg/l
Color scale ≤10 APHA
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
n-Hexane ≤5 %
Benzene ≤20 ppm
Aromatics ≤0.01 %