Tisk…
Petrolether, 80…110 °C, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23841.320EA 1690 CZK
23841.320 23841.364
Petrolether, 80…110 °C, TECHNICAL
Ropný líh
Hustota: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Density (20/4) 0.680 - 0.730
Distillation (min. 90 %) 80 - 110 °C