Tisk…
Petrolether, 60…95 °C, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
292510025 292510010 292510100
ACRO292510025EA 3760 CZK
ACRO292510025 ACRO292510010 ACRO292510100
Petrolether, 60…95 °C, extra pure
Ropný líh
Bod varu: 60…95 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,7 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
Boiling point 60 to 95°C
Density (15°C) 0.690 to 0.710 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
n-Hexane ≤2 %
Benzene ≤35 ppm
Aromatics ≤0.01 %