Tisk…
Petrolether, 60…80 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01774.1000 1.01774.2500
1.01774.1000EA 1670 CZK
1.01774.1000 1.01774.2500
Petrolether, 60…80 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
Ropný líh
Bod varu: 60…80 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (25 °C) practically insoluble
Boiling Point 60 - 80 °C
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C