Ropný líh, 60…80 °C
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Petroleum ether, Petroleum benzine
L13734.AU
L13734.0F
L13734.AUEA
1030
CZK
L13734.AU
L13734.0F
Ropný líh, 60…80 °C
Ropný líh 64742-82-1
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -10°(14°F)
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 60-80°
Merck Reference: 14,5489
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Bod varu:
60…80 °C Hustota: 0,672 Bod vzplanutí: –10 °C (14 °F) Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
8032-32-4 EINECS: 232-453-7 UN: 1268 ADR: 3,II Merck Index: 14,5489 |