Tisk…
Petrolether, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23826.293EA 1310 CZK
23826.293 23826.327 23826.464 23826.360
Petrolether, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Ropný líh
Bod varu: 40…60 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
REACH: 01-2119474679-18
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine index Max. 1
boiling range (40-60 °C) 75% min.
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 0.15 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.015 %