Tisk…
Petrolether, 40…60 °C, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01772.1000 1.01772.2500 1.01772.4000
1.01772.1000EA 2100 CZK
1.01772.1000 1.01772.2500 1.01772.4000
Petrolether, 40…60 °C, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Ropný líh
Bod varu: 40…60 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Boiling Point 36 - 83 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 370 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.645 - 0.665 g/cm3 (15 °C)
pH (H2O) not applicable
Viscosity kinematic 0.45 mm2/s (20 °C)