Ropný líh, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8240.1000EA
1390
CZK
8240.1000
8240.5000
8240.9025
8240.9200
Ropný líh, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ropný líh
Bod varu:
40…60 °C (1013 hPa) Hustota: 0.65 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS číslo: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | passes test |
Appearance at 0°C | passes test |
Distillation Range | 40 - 65 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |