Tisk…

Ropný líh, 40…60 °C

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Petroleum ether, Petroleum benzine

L14649.AU L14649.0F
L14649.AUEA 1190 CZK
L14649.AU L14649.0F
Ropný líh, 40…60 °C
Ropný líh 64742-82-1

CAS No.: 8032-32-4 Flash Point: -40°(-40°F) Odour: Petroleum-like Boiling Point: 40-60° UN No.: 1268 MDL No.: MFCD00081849

Bod varu: 40…60 °C
Hustota: 0.660
Bod vzplanutí: –40 °C (–40 °F)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 8032-32-4
EINECS: 232-453-7
UN: 1268
ADR: 3 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR