Tisk…
Petrolether, 40…60 °C for residue analysis, suitable for PAH analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
326790010 326790025
ACRO326790010EA 1860 CZK
ACRO326790010 ACRO326790025
Petrolether, 40…60 °C for residue analysis, suitable for PAH analysis
Ropný líh
Bod varu: 40…60 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,65 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Boiling point 40 to 60 °C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %