Tisk…
Petrolether, 40…60 °C, ECD tested for residue analysis lindane/DDT <5ng/l, res <0.0003%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
326730010 326730025
ACRO326730010EA 1540 CZK
ACRO326730010 ACRO326730025
Petrolether, 40…60 °C, ECD tested for residue analysis lindane/DDT <5ng/l, res <0.0003%
Ropný líh
ECD tested lindane/DDT<5ng/l, res <0.0003%
Bod varu: 40…60 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,65 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
Boiling point 40 to 60 °C
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %