Tisk…
Petrolether, 40…60 °C, ECD tested halocarbons free grade Residual
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
326720010 326720025
ACRO326720010EA 1630 CZK
ACRO326720010 ACRO326720025
Petrolether, 40…60 °C, ECD tested halocarbons free grade Residual
Ropný líh
ECD tested halocarbons free.
Bod varu: 40…60 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.65 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
Boiling point 40 to 60 °C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %