Tisk…
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
208620-1KG 208620-5KG
208620-1KGEA 6180 CZK
208620-1KG 208620-5KG
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å)
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 69912-79-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %