Tisk…
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
L05722.30 L05722.0B
L05722.30EA 1590 CZK
L05722.30 L05722.0B
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å)
CAS No.: 69912-79-4 MDL No.: MFCD00131613
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 69912-79-4