Tisk…
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
87955.A1 87955.A7 87955.30
87955.A1EA 4190 CZK
87955.A1 87955.A7 87955.30
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å)
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 69912-79-4