Tisk…
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
33551.A1 33551.A7
33551.A1EA 3780 CZK
33551.A1 33551.A7
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å)
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 69912-79-4